Documenti fondamentali
M1000
Sigma-Aldrich
L-(−)-Malic acid
≥95% (titration)
Sinonimo/i:
(S)-(−)-2-Hydroxysuccinic acid, L-Hydroxybutanedioic acid
Scegli un formato
100 G
75,20 €
500 G
355,00 €
1 KG
520,00 €
75,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
75,20 €
500 G
355,00 €
1 KG
520,00 €
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH2CH(OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.09
Beilstein:
1723541
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
75,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (titration)
Stato
powder
pKa (25 °C)
(1) 3.46, (2) 5.10
Punto di fusione
101-103 °C (lit.)
Solubilità
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Stringa SMILE
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Descrizione generale
L-Malic acid is the naturally occurring isomer of malic acid, found mainly in sour and unripe fruits.[1]
Applicazioni
L-(-)-Malic acid may be used to prepare:
  • diethyl (S)-malate[2]
  • ethyl (R)-2-hydroxyl-4-phenylbutanoate[3]
  • ethyl (S)-2-hydroxyl-4-phenylbutanoate[3]
  • D-homophenylalanine ethyl ester hydrochloride[3]
  • furo[3,2-i]indolizines[4]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
A practical synthesis of ethyl (R)-and (S)-2-hydroxy-4-phenylbutanoate and D-homophenylalanine ethyl ester hydrochloride from L-malic acid.
Lin WQ, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(11), 1583-1587 (2001)
Lei Shi et al.
Science (New York, N.Y.), 368(6497) (2020-05-23)
Although perovskite solar cells have produced remarkable energy conversion efficiencies, they cannot become commercially viable without improvements in durability. We used gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) to reveal signature volatile products of the decomposition of organic hybrid perovskites under thermal stress.
Asymmetric synthesis of furo [3, 2-i] indolizines from L-malic acid.
Lee YS, et al.
Tetrahedron, 55(15), 4631-4636 (1999)
A stereospecific synthesis of (-)-Bestatin from L-malic acid.
Norman BH and Morris ML.
Tetrahedron Letters, 33(45), 6803-6806 (1992)
Mc Murry JE
Organic Chemistry , Biological Approach (2016)
Protocolli
Enzymatic Assay of Fumarase