Documenti fondamentali
41661
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.05%), ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
1,3-Dimethyl-2-oxohexahydropyrimidine, N,N′-Dimethylpropylene urea, DMPU
Scegli un formato
250 ML
180,00 €
1 L
545,00 €
180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
180,00 €
1 L
545,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.17
Beilstein:
110562
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
absolute
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Qualità
over molecular sieve (H2O ≤0.05%)
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
n20/D 1.489
P. ebollizione
146 °C/44 mmHg (lit.)
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1CCCN(C)C1=O
InChI
1S/C6H12N2O/c1-7-4-3-5-8(2)6(7)9/h3-5H2,1-2H3
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone (DMPU) can be used as a:
  • Solvent in the synthesis of 1-aryl-3,4,5-substituted pyrazoles by cyclocondensation of 1,3-diketones with arylhydrazine hydrochlorides.[1]
  • Chelating solvent in the trifluoromethylation of activated and non-activated halogenated double bonds.[2]
  • Ligand in ortho-alkylation of secondary benzamide catalyzed by cobalt.[3]
Altre note
Aprotic, dipolar solvent, which is an excellent replacement of the carcinogenic HMPA as cosolvent for highly reactive nucleophiles and bases. High Z-selectivity in enolate formation;[4][5] DMPU was shown to be non-mutagenic and safe.[6]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Cobalt-catalyzed ortho-alkylation of secondary benzamide with alkyl chloride through directed C- H bond activation.
Chen Q, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(3), 428-429 (2010)
R.E. Ireland et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 650-650 (1991)
Efficient Trifluoromethylation of Activated and Non-Activated Alkenyl Halides by Using (Trifluoromethyl) trimethylsilane.
Hafner A and Braese S
Advanced Synthesis & Catalysis, 353(16), 3044-3048 (2011)
D. Seebach et al.
Helvetica Chimica Acta, 65, 1101-1101 (1982)
Efficient Trifluoromethylation of Activated and Non-Activated Alkenyl Halides by Using (Trifluoromethyl) trimethylsilane.
Hafner A and Braese S
advanced synthesis and catalysis, 353(16), 3044-3048 (2011)
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto