Documenti fondamentali
8.18214
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
for synthesis
Sinonimo/i:
1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, Dimethylpropyleneurea, DMPU
Scegli un formato
100 ML
77,20 €
500 ML
204,00 €
25 KG
3.420,00 €
77,20 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
77,20 €
500 ML
204,00 €
25 KG
3.420,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
230-625-6
NACRES:
NA.22
77,20 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.5 hPa ( 57 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
255 °C
Potenza
1770 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.6-9.3 % (v/v)
pH
11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
247 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-24 °C
Temp. transizione
flash point 121 °C
Densità
1.064 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N1(CCCN(C1=O)C)C
InChI
1S/C6H12N2O/c1-7-4-3-5-8(2)6(7)9/h3-5H2,1-2H3
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.066
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121 °C - closed cup