193453
1,3-dimetil-2-imidazolidinone
reagent grade
Sinonimo/i:
N,N′-dimetiletileneurea, DMEU, DMI
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
97.5 % (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. ebollizione
224-226 °C
224-226 °C (lit.)
Punto di fusione
46.8 °F
Solubilità
toluene: soluble(lit.)
water: miscible
Densità
1.056 g/mL at 25 °C
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1CCN(C)C1=O
CN1CCN(C)C1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?