Documenti fondamentali
177199
Sigma-Aldrich
Methyl propargyl ether
≥97%
Sinonimo/i:
3-Methoxy-1-propyne, Methyl 2-propynyl ether
Scegli un formato
10 G
147,00 €
50 G
553,00 €
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
147,00 €
50 G
553,00 €
About This Item
Formula condensata:
HC≡CCH2OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.09
Beilstein:
878166
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.396 (lit.)
P. ebollizione
61-62 °C (lit.)
Densità
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COCC#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4-5-2/h1H,4H2,2H3
YACFFSVYSPMSGS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The Raman spectra of methyl propargyl ether has been studied[1].
Applicazioni
Methyl propargyl ether was used in the synthesis of [Ru3(μ3-κ(2)-HNNMe2)(μ3-κ(2)-MeOCH2CCH2)(μ-CO)2(CO)6][2].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Javier A Cabeza et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(20), 6040-6052 (2005-07-30)
The reactions of the hydrido-triruthenium cluster complex [Ru3(mu-H)(mu3-kappa(2)-HNNMe2)(CO)9] (1; H2NNMe2 = 1,1-dimethylhydrazine) with alkynes that have alpha-hydrogen atoms give trinuclear derivatives containing edge-bridging allyl or face-capping alkenyl ligands. Under mild conditions (THF, 70 degrees C) the isolated products are as
Conformational stability, barriers to internal rotation, ab initio calculations and vibrational assignment of methyl propargyl ether.
Journal of Molecular Structure, 320, 193-216 (1994)