Documenti fondamentali
93404
Sigma-Aldrich
Tris(N,N-tetramethylene)phosphoric acid triamide
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Phosphoric acid tripyrrolidide, Tripyrrolidinophosphine oxide
Scegli un formato
5 ML
131,00 €
25 ML
465,00 €
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
131,00 €
25 ML
465,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H24N3OP
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.31
Beilstein:
3550018
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.514
P. ebollizione
140-142 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.120 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=P(N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24N3OP/c16-17(13-7-1-2-8-13,14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15/h1-12H2
GQOGEHIVQIMJMO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
may darken on storage
Altre note
Polar aprotic solvent with the highest known electrondonating power[1]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Y. Ozari et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 295-295 (1974)