189901
Methylmagnesium chloride solution
3.0 M in THF
Sinonimo/i:
Chloromethylmagnesium, Methyl magnesium chloride, Methylmagnesiumchloride
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
609 °F
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
3.0 M in THF
Densità
1.013 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[Mg]Cl
InChI
1S/CH3.ClH.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
RQNMYNYHBQQZSP-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.