Documenti fondamentali
412252
Sigma-Aldrich
(Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide
98%
Sinonimo/i:
(Carboxymethyl)triphenylphosphonium bromide ethyl ester, NSC 60450
Scegli un formato
100 G
46,41 €
46,41 €
Prezzo di listino66,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
46,41 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OCOCH2P(C6H5)3Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
429.29
Beilstein:
3581273
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
46,41 €
Prezzo di listino66,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
145-150 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phosphine
Stringa SMILE
[Br-].CCOC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H22O2P.BrH/c1-2-24-22(23)18-25(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1
VJVZPTPOYCJFNI-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reactant for:
  • Wittig olefination reactions for synthesis of tetramic acid derivatives
  • Synthesis of precursors for Bergman cyclization
  • Preparation of PPAR agonists derived from thalidomide-related LXR antagonists
  • Synthesis of benzoxaboroles with antimalarial activity
  • Michael acceptor based cysteine protease inhibitors
  • Mechanistic studies of the IspH reductase protein
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)