130079
Methyltriphenylphosphonium bromide
98%
Sinonimo/i:
TPMP, Triphenylmethylphosphonium bromide, triphenylmethylphosphonium bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
230-234 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.BrH/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
LSEFCHWGJNHZNT-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>464.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 240 °C