C5106
(Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane
95%
Sinonimo/i:
(Ethoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane, Ethyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
128-130 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H21O2P/c1-2-24-22(23)18-25(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h3-18H,2H2,1H3
IIHPVYJPDKJYOU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3