Documenti fondamentali
349852
Sigma-Aldrich
[3-(Ethoxycarbonyl)propyl]triphenylphosphonium bromide
97%
Sinonimo/i:
NSC 269919
Scegli un formato
25 G
178,00 €
178,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
178,00 €
About This Item
Formula condensata:
C2H5O2C(CH2)3P(C6H5)3Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
457.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
178,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
165-167 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phosphine
Stringa SMILE
[Br-].CCOC(=O)CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H26O2P.BrH/c1-2-26-24(25)19-12-20-27(21-13-6-3-7-14-21,22-15-8-4-9-16-22)23-17-10-5-11-18-23;/h3-11,13-18H,2,12,19-20H2,1H3;1H/q+1;/p-1
JPZMNVPVVYVXAD-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reactant for:
  • Asymmetric synthesis of antihypercholesterolemic ezetimibe via Wittig reaction
  • Wittig reactions
[3-(Ethoxycarbonyl)propyl]triphenylphosphonium bromide can be used:
  • As a reactant in the synthesis of spirocyclic GPR119 agonists.[1]
  • In the synthesis of cyclic acetal intermediate of azadirachtin, a terpenoid found in the neem tree Azadirachta indica.[2]
  • To prepare a catechin metabolite named 5-(3,4,5-trihydroxyphenyl)valeric acid.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthetic studies of azadirachtin. Synthesis of the cyclic acetal intermediate in the naturally occurring form
Nishikimi Y, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54(14), 3354-3359 (1989)
Inhibitory activity of catechin metabolites produced by intestinal microbiota on proliferation of HeLa cells
Hara-Terawaki A, et al.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 40(8), 1331-1335 (2017)
Design and synthesis of novel and potent GPR119 agonists with a spirocyclic structure
Harada K, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 28(7), 1228-1233 (2018)