389471
Ethyltriphenylphosphonium iodide
95%
Sinonimo/i:
ETPPI, Phenylphosphonium ethyl iodide
Saggio
95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
164-168 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
[I-].CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20P.HI/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h3-17H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1
SLAFUPJSGFVWPP-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- An efficient catalyst for N,N-dimethylation of primary aromatic amines with methyl alkyl carbonates.[1]
- A phase transfer catalyst for the synthesis of 3-hydroxyflavones from chalcones via Algar−Flynn−Oyamada synthesis.[2]
- Synthesis of diarylmethine derivatives, phosphonium salts, and bismuth(III) polynuclear halide complexes
- Asymmetric hydrogenation
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?