Documenti fondamentali
A36603
Sigma-Aldrich
Allyltriphenylphosphonium bromide
99%
Sinonimo/i:
2-Propenyltriphenylphosphonium bromide, NSC 110609, NSC 59815
Scegli un formato
100 G
61,46 €
61,46 €
Prezzo di listino87,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
61,46 €
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCH2P(C6H5)3Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
383.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
61,46 €
Prezzo di listino87,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
222-225 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].C=CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20P.BrH/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h2-17H,1,18H2;1H/q+1;/p-1
FWYKRJUVEOBFGH-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of a diol and carbamate chemistry library for common functional groups
  • Regioselective synthesis of alkenes via semihydrogenation and semihydrogenation-oxidation of dienes
  • Alkene addition of frustrated Lewis pairs
  • Olefination of N-sulfonyl imines for stereoselective synthesis of vinyl arenes
  • Wittig olefination of aldehydes for preparation of conjugated dienes
  • Tandem Michael addition / ylide olefination reactions for the synthesis of highly functionalized cyclohexadienes
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)