Documenti fondamentali
392448
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine ruthenium(II) carbonyl
Dye content ~80 %
Scegli un formato
100 MG
87,50 €
87,50 €
Prezzo di listino125,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
87,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H28N4ORu
Numero CAS:
Peso molecolare:
741.80
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
87,50 €
Prezzo di listino125,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, ~80%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: ruthenium
λmax
410 nm
Stringa SMILE
[C-]#[O+].[Ru]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.CO.Ru/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;1-2;/h1-28H;;/q-2;;+2/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;;
AALUWVZJQWOFBD-YKKPBKTHSA-N
Altre note
may contain solvent of crystallization
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering