Documenti fondamentali
252204
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine nickel(II)
dye content ≥95 %
Sinonimo/i:
Nickel TPP
Scegli un formato
500 MG
47,00 €
47,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
47,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H28N4Ni
Numero CAS:
Peso molecolare:
671.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
47,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Composizione
dye content, ≥95%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: nickel
λmax
525 nm (2nd)
Stringa SMILE
[Ni]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.Ni/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;/h1-28H;/q-2;+2/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;
CXIRWLOIAQYBLZ-DAJBKUBHSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Qing Huang et al.
The journal of physical chemistry. A, 109(46), 10493-10502 (2006-07-13)
We have correlated the Raman intensities of out-of-plane modes of nickel porphyrins with the nonplanar deformations of specific symmetries, i.e., static normal coordinate deformations (SNCDs) expressed in terms of irreducible representations of the unperturbed D(4h) point group. The model porphyrins
Articoli
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.