Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti
151882
Sigma-Aldrich
Ossido di deuterio
99.9 atom % D
Sinonimo/i:
Acqua pesante, Acqua-d2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
D2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
20.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Purezza isotopica
99.9 atom % D
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
tecniche
NMR: suitable
bio NMR: suitable
P. eboll.
101.4 °C (lit.)
Punto di fusione
3.8 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Descrizione generale
L′ossido di deuterio, un solvente deuterato, è un solvente di purezza standard per analisi NMR (Risonanza Magnetica Nucleare). Diverse proprietà termodinamiche dell′ossido di deuterio liquido (come entalpia, entropia, energia libera, frequenze di vibrazioni intermolecolari, energia del legame a idrogeno) sono state misurate. La costante di ionizzazione per D2O (nell′intervallo da 5 a 50 °C), i valori di pK (a 25°C), entalpia, entropia, variazione della capacità termica (per la dissociazione di D2O) sono stati riportati.
Applicazioni
L′ossido di deuterio (Acqua pesante, Acqua-d2, D2O) è stata usata come solvente per la dissoluzione dello standard interno e del campione nel corso di misurazioni quantitative NMR. È stata usata per la dissoluzione di tris(2,2′-bipiridil)dicloro-rutenio(II) esaidrato Ru(bpi)3.4
L′ossido di deuterio può essere impiegato:
  • Per preparare l′acido d-trifluoro-acetico reagendo con anidride trifluoro-acetica.
  • Come agente di deuterazione di alcooli primari e secondari in posizione βdel carbonio attraverso la reazione di scambio H/D in presenza di catalizzatore al Rutenio.
  • Insieme a esametil-disilano come reagente di trasferimento di deuterio per alchini a formare (E)-1,2-di-deutero-alcheni in presenza di un complesso di Palladio.
Prodotti consigliati
Per confermare l′identità del vostro campione o la determinare quantitativamente i vostri spettri NMR, visitate ChemisTwin®, il nostro nuovo portale online. Approfondite qui o contattateci per una prova gratuita.
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Muidh Alheshibri et al.
Journal of colloid and interface science, 537, 123-131 (2018-11-14)
Robust methods for differentiating long-lived nanobubbles from other nanoparticles are required. Evaluation of the density and compressibility of nanoparticles should enable nanobubbles to be differentiated from other nanoparticles, although the response of nanobubbles to pressure can be strongly influenced by
Ruthenium-Catalyzed Regioselective Deuteration of Alcohols at the ?-Carbon Position with Deuterium Oxide.
Tse SKS, et al.
Chemistry?A European Journal , 17(49), 13918-13925 (2011)
Structure of water and hydrophobic bonding in proteins. IV. The thermodynamic properties of liquid deuterium oxide.
Nemethy G and Scheraga HA.
J. Chem. Phys. , 41(3), 680-689 (1964)
Ling Rong Wong et al.
Biomedicines, 8(12) (2020-12-16)
Accumulating evidence suggests that disruptions in brain energy metabolism may be a key player in the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD). Pioglitazone (PIO) has been found to exert beneficial effects on metabolic dysfunction in many AD preclinical studies. However, limited
Useful NMR solvent mixture for polyesters: Trifluoroacetic acid-d/chloroform-d.
Hariharan R and Pinkus AG.
Polym. Bull., 30(1), 91-95 (1993)
Articoli
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Contenuto correlato
La spettroscopia NMR è una tecnica analitica che consente di determinare la struttura molecolare, la composizione chimica e la purezza di un campione. L’NMR rileva l'energia assorbita dai nuclei per via dei diversi stati di spin dei nuclei atomici in presenza di un forte campo magnetico.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.