257532
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine iron(III) chloride
Stato
solid
Livello qualitativo
λmax
382 nm
Stringa SMILE
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Fe](Cl)n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.ClH.Fe/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;1H;/q-2;;+3/p-1/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;;
NWWCYXFDLUMYRQ-YAJYDHHFSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?