Documenti fondamentali
252913
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphyrin iron(III) chloride
≥95% (HPLC)
Scegli un formato
100 MG
121,00 €
121,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
121,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H8ClF20FeN4
Numero CAS:
Peso molecolare:
1063.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
121,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iron
λmax
415 nm
498 nm (2nd)
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-c2c3ccc(n3)c(-c4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F)c5ccc6c(-c7c(F)c(F)c(F)c(F)c7F)c8ccc(n8)c(-c9c(F)c(F)c(F)c(F)c9F)c%10ccc2n%10[Fe](Cl)n56
InChI
1S/C44H8F20N4.ClH.Fe/c45-25-21(26(46)34(54)41(61)33(25)53)17-9-1-2-10(65-9)18(22-27(47)35(55)42(62)36(56)28(22)48)12-5-6-14(67-12)20(24-31(51)39(59)44(64)40(60)32(24)52)16-8-7-15(68-16)19(13-4-3-11(17)66-13)23-29(49)37(57)43(63)38(58)30(23)50;;/h1-8H;1H;/q-2;;+3/p-1/b17-9+,17-11+,18-10+,18-12+,19-13+,19-15+,20-14+,20-16+;;
RVNJZXLLVARDGN-VTVSBRCESA-M
Applicazioni
Catalyst for epoxidations with peroxides,[1] oxidative decarbonylations,[2] and aliphatic hydroxylations.[3]
Caratteristiche e vantaggi
Catalyst for epoxidations with peroxides, oxidative decarbonylations, and aliphatic hydroxylations.
Preferred catalyst in catalytic oxygenation reactions.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron Letters, 33, 4949-4949 (1992)
Journal of the American Chemical Society, 115, 2775-2775 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 114, 1308-1308 (1992)
Articoli
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering