323829
Methyl Green
zinc chloride salt, <0.5% crystal violet, Dye content 80 %
Sinonimo/i:
Ethyl Green
Saggio
>75.0% (HPLC)
Stato
solid
Composizione
Dye content, 80%
tecniche
titration: suitable
Impurezze
<0.5% crystal violet
pH
0.2-1.8, yellow to blue
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
water: 1 mg/mL
λmax
420 nm (2nd)
635 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥14000 at 311-317 in water at 0.005 g/L
≥50000 at 629-635 in water at 0.005 g/L
≥9000 at 420-426 in water at 0.005 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].[Br-].Cl[Zn]Cl.CC[N+](C)(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\C)C
InChI
1S/C27H35N3.BrH.3ClH.Zn/c1-8-30(6,7)26-19-13-23(14-20-26)27(21-9-15-24(16-10-21)28(2)3)22-11-17-25(18-12-22)29(4)5;;;;;/h9-20H,8H2,1-7H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
RRKSQWOQZFIQKW-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?