246611
Lithium diisopropylamide
97%
Sinonimo/i:
LDA
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Densità
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Li]N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N.Li/c1-5(2)7-6(3)4;/h5-6H,1-4H3;/q-1;+1
ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It can also be used as a base in:
- The direct alkylation and acylation of ketones.
- The aldol condensation reaction.
- α-Selenation reaction.
- The synthesis of α, β- unsaturated carbonyl compounds from carbonyl compounds.
- The alkylation of acids, esters, amides, and nitriles.
- The initiation of anionic polymerization.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges