Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 28,50 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 55,70 € |
500 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 207,00 € |
Informazioni su questo articolo
28,50 €
Quality Segment
form
powder or crystals
color
green to very dark green
pH
1-2
mp
137 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol and water: 0.01 g/10 mL
εmax
≥1500 at 579-589 nm in 50% ethanol
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.C\N=C1/C=C\C(C=C1)=C(/c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H
InChI key
JFTBTTPUYRGXDG-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for microscopy | suitability - | suitability - | suitability suitable for indicator |
| color green to very dark green | color - | color - | color - |
| solubility ethanol and water: 0.01 g/10 mL | solubility - | solubility water: 1 mg/mL | solubility water: 1 mg/mL |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder or crystals | form crystalline powder | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?