Documenti fondamentali
361798
Sigma-Aldrich
Litio diisopropilamide
2.0 M in THF/heptane/ethylbenzene
Sinonimo/i:
LDA
Scegli un formato
4 X 25 ML
62,20 €
100 ML
66,70 €
800 ML
234,00 €
4 X 100 ML
262,00 €
62,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 X 25 ML
62,20 €
100 ML
66,70 €
800 ML
234,00 €
4 X 100 ML
262,00 €
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CH]2NLi
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.12
Beilstein:
3655042
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
62,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
2.0 M in THF/heptane/ethylbenzene
Impurezze
3 wt. % diisopropylamine
Densità
0.812 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Li]N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N.Li/c1-5(2)7-6(3)4;/h5-6H,1-4H3;/q-1;+1
ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La soluzione di litio diisopropilamide (LDA) è una forte base non nucleofila stericamente ingombrata ampiamente utilizzata nella sintesi organica.[1]
Applicazioni
La soluzione di litio diisopropilamide (LDA) può essere utilizzata:
  • Come iniziatore nella polimerizzazione anionica di D,L-lattide e metilmetacrilato.[1]
  • Per agevolare l′enolizzazione degli esteri.[2]
  • Per convertire gli acidi carbossilici in intermedi enediolati ai fini della preparazione dei trifluorometil chetoni.[3]
  • Nell′ortolitiazione degli aril-sulfonil-oxazolidinoni per preparare gli analoghi della saccarina N-sostituiti.[4]
  • Per catalizzare l′ortolitiazione e il riarrangiamento di Fries degli aril carbammati.[5]
  • Come promotore nell′isomerizzazione degli eteri allilici in (Z)-propil eteri.[6]
Confezionamento
La bottiglia Sure/Seal da 25 mL è consigliata come contenitore monouso. Ripetute perforazioni possono causare un degrado delle prestazioni del prodotto.
Note legali
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, hearing organs, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Lithium diisopropylamide-mediated enolizations: Solvent-dependent mixed aggregation effects
Sun X and Collum DB
Journal of the American Chemical Society, 122(11), 2459-2463 (2000)
Trifluoromethyl ketones: properties, preparation, and application
Kelly CB, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(95), 11133-11148 (2013)
Isomerization of allyl ethers initiated by lithium diisopropylamide
Su C, and Williard PG
Organic Letters, 12(23), 5378-5381 (2010)
Efficient access to chiral N-substituted saccharin analogues via the directed ortho-lithiation of 3-N-arylsulfonyloxazolidin-2-ones
Aliyenne AO, et al.
Tetrahedron Letters, 47(36), 6405-6408 (2006)
Tetrahedron Letters, 47, 6405-6405 (2006)
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  3. Hi, can I know if it's ok to store LDA in THF/heptane/ethylbenzene or in THF/hexane, and nBuLi in Hexanes at -20 degrees celsius? Thanks!
    1 risposta
    1. The recommended storage temperature for this product is 2 - 8 °C.