Documenti
302813
Sigma-Aldrich
(+)-O,O′-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
made from synthetic tartaric acid, 97%
Sinonimo/i:
Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
About This Item
Formula condensata:
[CH3C6H4CO2CH(CO2H)-]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.35
Beilstein:
3225584
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]19/D +138°, c = 1 in ethanol
Punto di fusione
169-171 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t15-,16-/m0/s1
CMIBUZBMZCBCAT-HOTGVXAUSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3