778052
(S)-(+)-Mandelic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
(S)-α-Hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
131-134 °C (lit.)
132-138 °C
Stringa SMILE
O[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m0/s1
IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>374.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 190 °C