Merck
(+)-O,O′-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid made from synthetic tartaric acid, 97%
(+)-O,O′-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
(+)-O,O′-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid made from synthetic tartaric acid, 97%
Sinonimo/i:
Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
Formula condensata:
[CH3C6H4CO2CH(CO2H)-]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.35
Numero CE:
Products
Categoria del prodotto
Peso formula
Punto di fusione (°C)
Purezza
Gruppo funzionale