479047
2,2-Dimethoxyacetaldehyde solution
60 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Glyoxal 1-(dimethyl acetal), Glyoxal dimethyl acetal
About This Item
Prodotti consigliati
Concentrazione
60 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.414
P. eboll.
100 °C
Densità
1.15 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)C(OC)OC
InChI
1S/C4H8O3/c1-6-4(3-5)7-2/h3-4H,1-2H3
OGFKTAMJLKHRAZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
169.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
76.1 °C