Documenti fondamentali
371416
Sigma-Aldrich
(−)-O,O′-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
97%
Sinonimo/i:
L-(-)-DTTA, Di-p-toluyl-L-tartaric acid
Scegli un formato
25 G
103,00 €
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
103,00 €
About This Item
Formula condensata:
[CH3C6H4CO2CH(CO2H)-]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.35
Beilstein:
2022481
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
39021705
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
powder
Saggio:
97%
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D −138°, c = 1 in ethanol
Punto di fusione
169-171 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@H]([C@@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t15-,16-/m1/s1
CMIBUZBMZCBCAT-HZPDHXFCSA-N
Descrizione generale
(-)-O,O′-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid is a O,O′-diacyl tartaric acid derivative that can be prepared by the resolution of its racemate in the presence of cinchonine.
Applicazioni
(-)-O,O′-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid may be used as a chiral resolving agent for the resolution of the racemic bases to isolate the (-)-enantiomeric forms.[1]
Resolving agent for racemic amines.[2][3]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Tetrahedron Letters, 32, 7325-7325 (1991)
Synthetic Communications, 20, 3553-3553 (1990)
Highly efficient resolution of (?)-Tramadol with di-p-toluoyl-tartaric acid (DTTA).
Evans GR, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(11) null