Documenti fondamentali
33624
Sigma-Aldrich
(−)-O,O′-Dibenzoyl-L-tartaric acid mono(dimethylamide)
≥99.0%
Scegli un formato
50 G
71,40 €
71,40 €
Prezzo di listino102,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
71,40 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H19NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
385.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
71,40 €
Prezzo di listino102,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.0%
Attività ottica
[α]20/D −79±1°, c = 5% in ethanol
Punto di fusione
150-152 °C (dec.)
Gruppo funzionale
amide
carboxylic acid
ester
phenyl
Stringa SMILE
CN(C)C(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H19NO7/c1-21(2)17(22)15(27-19(25)13-9-5-3-6-10-13)16(18(23)24)28-20(26)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15-16H,1-2H3,(H,23,24)/t15-,16-/m1/s1
LINPSOODYGSBAH-HZPDHXFCSA-N
Applicazioni
Chiral acid useful for the resolution of amines
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)