270679
1-butanolo
suitable for HPLC, 99.8%
Sinonimo/i:
n-butanolo, Alcol butilico
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.55 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
5 (4 mmHg) at 20 °C hPa
Saggio
99.8%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
649 °F
Purificato mediante
glass distillation
Limite di esplosione
11.2 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
<0.030% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.399 (lit.)
P. ebollizione
116-118 °C (lit.)
117.7 °C
Punto di fusione
−90 °C (lit.)
Densità
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 215 nm Amax: 1.00
λ: 220 nm Amax: 0.50
λ: 240 nm Amax: 0.10
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280-400 nm Amax: 0.01
Stringa SMILE
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?