Documenti fondamentali
537993
Sigma-Aldrich
1-butanolo
99.9%
Sinonimo/i:
n-butanolo, Alcol butilico
Scegli un formato
100 ML
33,30 €
1 L
55,60 €
2.5 L
114,00 €
4 L
173,00 €
20 L
562,00 €
33,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
33,30 €
1 L
55,60 €
2.5 L
114,00 €
4 L
173,00 €
20 L
562,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.12
Beilstein:
969148
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
33,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
2.55 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
5.5 mmHg
Saggio
99.9%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
649 °F
Limite di esplosione
11.2 %
Impurezze
≤0.005% Acidity (as Acetic acid)
≤0.020% n-Butyraldehyde
≤0.05 mg/mL Nonvolatile matter
≤0.050% Carbonyl (as C=O)
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.100% Di-n-butyl ether
≤0.100% Isobutyl alcohol
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
P. ebollizione
116-118 °C (lit.)
Punto di fusione
−90 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Fe: ≤0.3 ppm
Stringa SMILE
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Butanol is an industrial solvent that can be obtained either from petroleum feedstock or by biomass fermentation. Some of its characteristic properties include high energy content, low vapor pressure and a better capability to combine with gasoline.[1] Synthesis of di-n-butyl ether (DBE) in a fixed-bed flow reactor via dehydration of 1-butanol in the presence of γ-alumina, zeolites, and Amberlyst ion-exchange resins has been investigated.[2] Its thermophysical properties have been calculated.[3] Formation of fatty acid butyl esters (FABE) via transesterification of rapeseed and jatropha oil with 1-butanol in the presence of acid catalyst has been studied under varying conditions.[4]
Applicazioni
1-Butanol may be used for the esterification of lactic acid in the presence of lipase from Candida antarctica and hexane solvent.[5]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
1-Butanol EMPROVE® ESSENTIAL, ChP, NF
SAFC
1.00988
1-Butanol
Heat Capacity of 1-Butanol over a Wide Temperature Range.
Safarov J, et al.
Chemie Ingenieur Technik, 86(9), 1358-1358 (2014)
Lipase catalyzed esterification of lactic acid.
From M, et al.
Biotechnology Letters, 19(4), 315-318 (1997)
Flow reactor synthesis of cetane-enhancing fuel additive from 1-butanol.
Samoilov VO, et al.
Fuel Processing Technology, 140, 312-323 (2015)
Optimization of acid catalyzed transesterification of jatropha and rapeseed oil with 1-butanol.
Bynes AN, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 137, 94-99 (2014)
Salting-out of acetone, 1-butanol, and ethanol from dilute aqueous solutions.
Xie S, et al.
AIChE Journal, 61(10), 3470-3478 (2015)
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. Bonjour, Quelle est la date limite de consommation ? Il y a t'il un péremption pour ce produit ? Qu'elle est sa durée de vie ? Merci d'avance pour votre retour
    1 risposta
    1. This product does not contain an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.