34867
1-butanolo
suitable for HPLC, ≥99.7%
Sinonimo/i:
n-butanolo, Alcol butilico
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.55 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
5.5 mmHg
Saggio
≥99.7%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
649 °F
Limite di esplosione
11.2 %
tecniche
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as C3H7COOH)
≤0.1% water (Karl Fischer)
Trasmittanza
210 nm, ≥20%
235 nm, ≥80%
280 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
P. eboll.
116-118 °C (lit.)
Punto di fusione
−90 °C (lit.)
Densità
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
The article number 34867-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 34867-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup