Documenti
W217816
Sigma-Aldrich
1-butanolo
greener alternative
natural, ≥99.5%, FCC, FG
Sinonimo/i:
n-butanolo, Alcol butilico
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.12
Numero FEMA:
2178
Beilstein:
969148
Numero CE:
N° CoE:
52c
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
2.004
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
2.55 (vs air)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
649 °F
Limite di esplosione
11.2 %
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
P. eboll.
116-118 °C (lit.)
Punto di fusione
−90 °C (lit.)
Densità
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
balsamic; sweet; whiskey
Stringa SMILE
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Butyl alcohol is an aliphatic alcohol that can be used as a flavoring agent. It has been identified as one of the main volatile components of mushrooms.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Applicazioni
  • A new HS-SPME-GC-MS analytical method to identify and quantify compounds responsible for changes in the volatile profile in five types of meat products during aerobic storage at 4 °C.: This paper presents a novel analytical method to detect and quantify volatile compounds, such as butyl alcohol, that affect the quality and safety of stored meat products (Acquaticci et al., 2024).
  • Impact of non-Saccharomyces yeasts derived from traditional fermented foods on beer aroma: Analysis based on HS-SPME-GC/MS combined with chemometrics.: This research explores how non-Saccharomyces yeasts influence beer aroma profiles, with a focus on the role of butyl alcohol in the fermentation process and flavor development (Cao et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
1-Butanol EMPLURA®
Supelco
8.22262
1-Butanol
tert-Butyl Alcohol Meets ACS Specifications GR ACS
Supelco
BX1805
tert-Butyl Alcohol
1-esanolo natural, ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W256714
1-esanolo
Sodium bromide BioXtra, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
S4547
Sodium bromide
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 319-320 (1997)
Volatile components of mushroom (Agaricus subrufecens)
Chen CC & Wu CM
Journal of Food Science, 49(4), 1208-1209 (1984)
Joel G Davis et al.
Nature, 491(7425), 582-585 (2012-11-23)
Hydrophobic hydration is considered to have a key role in biological processes ranging from membrane formation to protein folding and ligand binding. Historically, hydrophobic hydration shells were thought to resemble solid clathrate hydrates, with solutes surrounded by polyhedral cages composed
R W Wulkan et al.
The International journal of biochemistry, 18(11), 1045-1051 (1986-01-01)
The butanol extraction method of Morton (1950), a routine step in enzyme purification, is discussed with special reference to a hydrophobic form of alkaline phosphatase from human liver tissue. This form slowly precipitates from butanol-extracted liver tissue homogenates stored at
A L Gainer et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 123(1-2), 11-17 (1982-08-04)
Neutrophils were isolated in good yield from fresh whole blood and their alkaline phosphatase was solubilized. Inhibitor studies using L-phenylalanylglycylglycine, L-phenylalanine and L-homoarginine revealed a distinct pattern of inhibition for each of the crude or purified preparations of the human