Documenti fondamentali
8.22262
Supelco
1-Butanol
EMPLURA®
Sinonimo/i:
1-Butanol, Butan-1-ol, n-Butyl alcohol, BuOH
Scegli un formato
2.5 L
60,40 €
60,40 €
Spedizione prevista il17 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2.5 L
60,40 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
200-751-6
NACRES:
NB.21
Saggio:
≥99% (GC)
P. ebollizione:
116-118 °C/1013 hPa
Tensione di vapore:
6.7 hPa ( 20 °C)
60,40 €
Spedizione prevista il17 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
6.7 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
340 °C
Potenza
790 mg/kg LD50, oral (Rat)
3400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.4-11.3 % (v/v)
Impurezze
≤0.2% Water (Karl Fischer)
Residuo dopo evaporazione
≤0.004%
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
P. ebollizione
116-118 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-89 °C
Temp. transizione
flash point 34 °C
Solubilità
66 g/L
Densità
0.81 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCCCC
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Applicazioni
  • Characterization and comparison of flavors in fresh and aged fermented peppers: Impact of different varieties: 1-Butanol is used in the analytical methods for evaluating flavor profiles in food research, highlighting its significance in food chemistry and quality control (Liu M et al., 2024).
  • Controlling soft rot of green pepper by bacteriocin paracin wx3 and its effect on storage quality of green pepper: The study incorporates 1-Butanol in methodologies to examine the preservation and quality of green peppers, indicating its application in post-harvest technology and plant pathology (Yi L et al., 2024).
  • Pathway toward Scalable Energy-Efficient Li-Mediated Ammonia Synthesis: This research utilizes 1-Butanol in processes related to energy-efficient synthesis technologies, underlining its potential in sustainable industrial applications (Kani NC et al., 2024).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.809 - 0.810
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Evaporation residue: ≤ 0.004 %
Identity (IR): passes test
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
1-butanolo puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
33065
1-butanolo
1-butanolo ≥99.5%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W217820
1-butanolo
1-butanolo United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1081807
1-butanolo
1-butanolo suitable for HPLC, ≥99.7%
Sigma-Aldrich
34867
1-butanolo
1-butanolo natural, ≥99.5%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W217816
1-butanolo
4-metil-2-pentanone EMPLURA®
Supelco
8.20820
4-metil-2-pentanone
Acetone EMPLURA®
Supelco
8.22251
Acetone
Protocolli
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
Contenuto correlato
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.