The particle size specification for this material is simply <10 μm. The particle size distribution has not been determined.
221643
Cobalt(II,III) oxide
powder, <10 μm
Sinonimo/i:
Cobaltosic oxide, Tricobalt tetraoxide
Stato
powder
Livello qualitativo
Dimensione particelle
<10 μm
Punto di fusione
895 °C (dec.) (lit.)
Densità
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=[Co].O=[Co]O[Co]=O
InChI
1S/3Co.4O
LBFUKZWYPLNNJC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis of diphenylalanine/cobalt oxide hybrid nanowires and their application to energy storage.: This study demonstrates the synthesis of hybrid nanowires using diphenylalanine and cobalt oxide, highlighting their potential for enhancing energy storage capacities (Ryu et al., 2010).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
-
Do you have the particle size distribution graph for this product?
1 risposta-
Utile?
-
-
Where is the purity?
1 risposta-
Unfortunately, the purity is not a test specification for this product.