72262
Nickel (IV) oxide
technical, ~30% active peroxide basis
Sinonimo/i:
Nickel dioxide, Nickel oxide
Prodotti consigliati
Grado
technical
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
Concentrazione
~30% (active peroxide)
Stringa SMILE
O=[Ni]O[Ni]=O
InChI
1S/2Ni.3O
PZFKDUMHDHEBLD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- One-dimensional oxide-metal hybrid structures and site-specific enhanced reactivity for CO oxidation
- Microwave induced catalytic degradation of crystal violet
Used to study differences in reactivity trends for carbon monoxide catalyzed oxidation caused by anionic transition metal oxide clusters
Reagent:
- For solvent-free oxidation of alcohols†
- For chemoselective oxidation of organic compounds using inductive heating
- To improve the synthesis of methoxy cephalosporin′s intermediate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?