Documenti fondamentali
343153
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) oxide
−325 mesh
Sinonimo/i:
Cobaltous oxide
Scegli un formato
10 G
86,90 €
100 G
652,00 €
86,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
86,90 €
100 G
652,00 €
About This Item
Formula condensata:
CoO
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.93
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
86,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Dimensione particelle
−325 mesh
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=[Co]
InChI
1S/Co.O
IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Articoli
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.