738581
Platinum on graphitized carbon
extent of labeling: 10 wt. % loading
Sinonimo/i:
10% Pt on Vulcan XC72, 10% Pt/Vulcan
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: platinum
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grado di funzionalizzazione
10 wt. % loading
Dimensione particelle
<5 nm (Pt)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
I clienti hanno visto anche
Articoli
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.