Documenti fondamentali
399523
Sigma-Aldrich
Nickel(II) oxide
greener alternative
green, −325 mesh, 99%
Sinonimo/i:
Mononickel oxide, Nickel monooxide, Nickel oxide, Nickel(2+) oxide, Nickelous oxide
Scegli un formato
100 G
117,00 €
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
117,00 €
About This Item
Formula condensata:
NiO
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.69
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
PM
Mw 74.69 g/mol
Composizione
NiO
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Colore
green
Dimensione particelle
−325 mesh
<44 μm
Densità
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
6.67 g/mL
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and is intended for Molecular Solar Thermal Energy Storage Systems (MOST). Click here for more information.
Nickel(II) Oxide (NiO) is a black or greenish-black inorganic compound that serves as an important material in various industrial applications. It is commonly utilized in battery manufacturing, where it plays a crucial role in the production of nickel-based batteries. Its fine particle size, typically −325 mesh (<44 μm), enhances its reactivity and performance in electrochemical applications. In addition to battery manufacturing, Nickel(II) oxide is also used in ceramics, supercapacitors, and as a catalyst in chemical reactions. Its versatility makes it valuable in various sectors, including electronics and materials science.
Applicazioni
  • Benchmarking Nanoparticulate Metal Oxide Electrocatalysts for the Alkaline Water Oxidation Reaction: This study evaluates the electrocatalytic performance of nickel oxide for water oxidation, important for material scientists working on energy conversion technologies (S Jung et al., 2016).
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Nickel oxide powder, max. particle size 500 micron, weight 25&#160;g, min. particle size 200 micron
GF30173420
Nickel oxide
Nickel powder 99+
Sigma-Aldrich
1.12277
Nickel
Salvador B Muñoz et al.
Inorganic chemistry, 51(23), 12660-12668 (2012-11-13)
The synthesis and characterization of new tris(carbene)borate ligand precursors containing substituted benzimidazol-2-ylidene and 1,3,4-triazol-2-ylidene donor groups, as well as a new tris(imidazol-2-ylidene)borate ligand precursor are reported. The relative donor strengths of the tris(carbene)borate ligands have been evaluated by the position
Neda Mazinanian et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 65(1), 135-146 (2012-11-13)
Differences in surface oxide characteristics and extent of nickel release have been investigated in two thoroughly characterized micron-sized (mainly <4 μm) nickel metal powders and a nickel oxide bulk powder when immersed in two different synthetic fluids, artificial sweat (ASW-pH
Elizabeth A Gibson et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 15(7), 2411-2420 (2013-01-10)
Photoactive NiO electrodes for cathodic dye-sensitised solar cells (p-DSCs) have been prepared with thicknesses ranging between 0.4 and 3.0 μm by spray-depositing pre-formed NiO nanoparticles on fluorine-doped tin oxide (FTO) coated glass substrates. The larger thicknesses were obtained in sequential
Genqiang Zhang et al.
Nanoscale, 5(3), 877-881 (2012-12-15)
One-dimensional hierarchical hollow nanostructures composed of NiO nanosheets are successfully synthesized through a facile carbon nanofiber directed solution method followed by a simple thermal annealing treatment. With the advantages of high electro-active surface area, carbon nanofiber supported robust structure and
Huaixiang Li et al.
Biosensors & bioelectronics, 47, 225-230 (2013-04-16)
A novel photoelectrochemical hydrogen peroxide (H2O2) sensor was constructed with platinum (Pt) and nickel hydroxyl-oxide (NiOOH) double layers modified n-silicon electrode (NiOOH/Pt/n-n(+)-Si). About 40nm Pt layer and about 100nm Ni layer were successively coated on the front surface of n-n(+)-Si
Articoli
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.