377473
Manganese(II,III) oxide
97%
Sinonimo/i:
MnO.Mn2O3
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Densità
4.8 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=[Mn]O[Mn]O[Mn]=O
InChI
1S/3Mn.4O
GVNFAUMGUISVJW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.