142875
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride
97%
Sinonimo/i:
2,6-Pyridinedicarbonyl chloride, Pyridine-2,6-dicarboxylic acid chloride
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
284 °C (lit.)
Punto di fusione
56-58 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
ClC(=O)c1cccc(n1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3Cl2NO2/c8-6(11)4-2-1-3-5(10-4)7(9)12/h1-3H
GWHOGODUVLQCEB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Pyridine-based polyamido-polyester optically active macrocycles by reacting with chiral diamine dihydrobromides.[1]
- Pyridine-bridged 2,6-bis-carboxamide Schiff′s bases by treating with L-alanine or 2-methyl-alanine methyl esters.[2]
- N,N′-bis(1-pyrenylmethyl)pyridine-2,6-dicarboxamide by reacting with 1-pyrenemethylamine hydrochloride in the presence of a base.[3]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?