429880
2,5-Thiophenedicarboxaldehyde
99%
Sinonimo/i:
2,5-Diformylthiophene, 2,5-Thienodicarboxaldehyde, 2,5-Thiophenedial, Thiophene-2,5-dialdehyde
Saggio
99%
Punto di fusione
115-117 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(s1)C([H])=O
InChI
1S/C6H4O2S/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-4H
OTMRXENQDSQACG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Asymmetric synthesis of bis-homoallylic alcohols.[2]
- Synthesis of new symmetrical arylene bisimide derivatives.[3]
- As dialdehyde monomer in the synthesis of silicon-containing poly(p-phenylenevinylene)-related copolymers having uniform p-conjugated segment regulated by organosilicon units.[4]
- Synthesis of 2,5-bis[2-(5-N-isopropylamidino)benzimidazoyl]thiophene hydrochloride.[1]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)