I19403
Isophthaloyl chloride
≥99%
Sinonimo/i:
Isophthaloyl dichloride
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.03 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99%
Limite di esplosione
8.9 %
P. eboll.
276 °C (lit.)
Punto di fusione
43-44 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(=O)c1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-2-1-3-6(4-5)8(10)12/h1-4H
FDQSRULYDNDXQB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Polyethylene amine to produce PA-100 membrane
- Epiamine, a polyether amine, to produce PA-300 membrane
- 1,3-diamino-4-chlorobenzene to form polyamides
- Melamine forms polyamide aerogel
- bis-amine, produces an isophthalamide catenan
- Terephthaloyl chloride and bisphenol-type diazonaphthoquinone (DNQ) to polycondensate into a polyarylates containing DNQ structure
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
356.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
180 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges