Documenti fondamentali
P63808
Sigma-Aldrich
2,6-Pyridinedicarboxylic acid
99%
Sinonimo/i:
DPA, DPAc, Dipicolinic acid
Scegli un formato
25 G
26,80 €
100 G
63,40 €
500 G
290,00 €
26,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
26,80 €
100 G
63,40 €
500 G
290,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.12
Beilstein:
131629
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39151816
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
26,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
crystals
Punto di fusione
248-250 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc(n1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-2-1-3-5(8-4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used to prepare dipicolinato ligated lanthanide[1] and transition metal[2] complexes.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
370.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
188 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Samantha K Cary et al.
Nature chemistry, 9(9), 856-861 (2017-08-25)
Electron transfer in mixed-valent transition-metal complexes, clusters and materials is ubiquitous in both natural and synthetic systems. The degree to which intervalence charge transfer (IVCT) occurs, dependent on the degree of delocalization, places these within class II or III of
J. Ind. Chem. Soc., 71, 9-9 (1994)
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 64, 3659-3659 (1991)
Joanna Drzeżdżon et al.
Scientific reports, 8(1), 2315-2315 (2018-02-06)
The new type of catalysts designed for the olefin derivatives polymerization has been synthetized. The novel catalysts are chromium(III) salt type complexes composed of both organic cation and anion, i.e. [Cr(dipic)2][Cr(bipy)(dipic)H2O]∙2H2O and [Cr(dipic)2]Hdmbipy∙2.5 H2O. The compositions of these complexes have
Berin A Boughton et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(2), 460-463 (2007-12-14)
Dihydrodipicolinate synthase (DHDPS) is a key enzyme in lysine biosynthesis and a potential antibiotic target. The enzyme catalyses the condensation of (S)-aspartate semi-aldehyde (ASA) and pyruvate to form dihydrodipicolinate. Constrained diketopimelic acid derivatives have been designed as mimics of the
Articoli
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.