Documenti fondamentali
105120
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′-acetonaphthone
99%
Sinonimo/i:
Bromomethyl 2-naphthyl ketone
Scegli un formato
5 G
53,00 €
53,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
53,00 €
About This Item
Formula condensata:
C10H7COCH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
53,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
82-84 °C (lit.)
Solubilità
acetonitrile: soluble
Gruppo funzionale
bromo
ketone
Stringa SMILE
BrCC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H9BrO/c13-8-12(14)11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H,8H2
YHXHHGDUANVQHE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTPN6(5777)
Categorie correlate
Descrizione generale
2-Bromo-2′-acetonaphthone is used for derivatization of captopril to develop a fast and sensitive high-performance liquid chromatographic method for the determination of captopril in plasma[1].2-Bromo-2′-acetonaphthone converts tetra-acids extracted from calcium naphthenate deposits to 2-naphthacyl derivatives[2].
Applicazioni
2-Bromo-2′-acetonaphthone was used to determine the concentration of tetra-acids in calcium naphthenate deposits[2]. 2-Bromo-2′-acetonaphthone was used as derivation reagent for determination of fatty acids extracted from Botryococcus braunii by HPLC[3].
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jia-You Fang et al.
International journal of pharmaceutics, 276(1-2), 163-173 (2004-04-29)
To improve the drug absorption into and across the skin, fatty acids extracted from Botryococcus braunii were evaluated using in vitro and in vivo techniques with Wistar rats as the animal model. Palmitic acid (C16:0), oleic acid (C18:1), linoleic acid
Sébastien Simon et al.
Journal of chromatography. A, 1200(2), 136-143 (2008-06-17)
A method is described which allows to determine the content of the so-called C(80) tetra-acid molecules (TA) in calcium naphthenate deposits. The method consists of four steps. Molecules present in the deposit are dissolved in a mixture of toluene and
M Amini et al.
Pharmaceutica acta Helvetiae, 73(6), 303-306 (1999-08-12)
A rapid, simple and sensitive high-performance liquid chromatographic method for the determination of captopril in plasma has been developed. Captopril is derivatized with a new reagent, 2-bromo-2'-acetonaphthone to form a product that showed ultraviolet-absorbing properties. For plasma samples, the protein