B84785
(±)-1,3-Butanediol
ReagentPlus®, 99.5%
Sinonimo/i:
1,3-Butylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.1 (20 °C, vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.06 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.45% (GC)
99.5%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
741 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.44 (lit.)
P. eboll.
203-204 °C (lit.)
Densità
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?