245615
2-Bromo-4′-nitroacetophenone
95%
Sinonimo/i:
ω-Bromo-4-nitroacetophenone, 4-Nitrophenacyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Punto di fusione
94-99 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrNO3/c9-5-8(11)6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4H,5H2
MBUPVGIGAMCMBT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTPN6(5777)
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges