D38308
2,4′-Dibromoacetophenone
>98%
Sinonimo/i:
4′-Bromophenacyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>98%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
108-110 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
FKJSFKCZZIXQIP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PLA2G2A(5320)
rat ... Pla2g2a(29692)
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges