Documenti fondamentali
724653
Sigma-Aldrich
Methyl 4-ethynylbenzoate
≥90%
Sinonimo/i:
4-Ethynylbenzoic acid methyl ester
Scegli un formato
1 G
63,40 €
63,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
63,40 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
63,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥90%
Stato
solid
Punto di fusione
88-95 °C
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C10H8O2/c1-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11)12-2/h1,4-7H,2H3
JPGRSTBIEYGVNO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)