Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
147532
Sigma-Aldrich
1,3,5-benzene tricarbonile tricloruro
98%
Sinonimo/i:
Benzene-1,3,5-tricarbonile cloruro, Tricloruro di acido trimesico, Trimesoil cloruro
Scegli un formato
10 G
67,60 €
25 G
69,10 €
100 G
267,00 €
500 G
1.090,00 €
2.5 KG
3.900,00 €
6 X 500 G
4.680,00 €
12 X 500 G
9.340,00 €
67,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
67,60 €
25 G
69,10 €
100 G
267,00 €
500 G
1.090,00 €
2.5 KG
3.900,00 €
6 X 500 G
4.680,00 €
12 X 500 G
9.340,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H3(COCl)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.48
Beilstein:
2940936
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
67,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
180 °C/16 mmHg (lit.)
Punto di fusione
32-38 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 10%, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
Densità
1.487 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(=O)c1cc(cc(c1)C(Cl)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H3Cl3O3/c10-7(13)4-1-5(8(11)14)3-6(2-4)9(12)15/h1-3H
UWCPYKQBIPYOLX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il 1,3,5-benzene tricarbonile tricloruro reagisce con l′alcol propargilico per produrre triprop-2-inil benzene-1,3,5-tricarbossilato[1].
Applicazioni
Il 1,3,5-benzene tricarbonile tricloruro è stato utilizzato nella sintesi dei sistemi dendrimerici azoaromatici chirali[2]. È stato adoperato per studiare la struttura di membrane composite attivate contenenti agenti estraenti organofosforici come carrier[3]. È il materiale di partenza di due ammidi tritopiche derivate dalla 3- e 4-metilamminopiridina autoassemblate in nanosfere su trattamento con nitrato di palladio(II) in DMSO.[4]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
3,4'-DIAMINOBIPHENYL AldrichCPR
S933341
3,4'-DIAMINOBIPHENYL
Machodi Mathaba et al.
Membranes, 10(3) (2020-03-28)
Acid mine drainage is an environmental problem associated with mining operations and activities. Its treatment is essential to achieving environmental sustainability. In this study, a polyethersulphone (PES) membrane infused with chitosan is proposed as a point-of-use material for treating acid
Chunyan Ma et al.
Membranes, 10(2) (2020-02-06)
Membrane fouling is the bottleneck limiting the wide application of membrane processes. Herein, we adopted an electroactive polyether sulfone (PES) membrane capable of mitigating fouling by various negatively charged foulants. To evaluate anti-fouling performance and the underlying mechanism of this
Kranthikumar Tungala et al.
Carbohydrate polymers, 95(1), 295-298 (2013-04-27)
Triprop-2-ynyl benzene-1,3,5-tricarboxylate (A) is synthesized by the reaction of 1,3,5-benzenetricarbonyl trichloride with propargyl alcohol and (A) is clicked with mono-6-deoxy-6-azido-β-cyclodextrin (N3-β-CD) in the presence of copper(I) bromide catalyst. N3-β-CD has been prepared from β-cyclodextrin (β-CD) on treatment with toluenesulfonyl chloride
Evaluation of structural properties of novel activated composite membranes containing organophosphorus extractants as carriers.
Oleinikova M, et al.
Langmuir, 16(2), 716-721 (2000)
Sushobhan Ghosh et al.
The Journal of organic chemistry, 71(22), 8412-8416 (2006-10-27)
The design and self-assembly of two new flexible supramolecular nanoballs are described. These assemblies incorporate two flexible tritopic amide and ester building blocks and were prepared in excellent yields (96-97%) via coordination driven self-assembly. The first resulted from the reaction
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf