Merck
KezdőlapVégső kitöltési stratégiákNitrit szennyeződések kezelése: Nitrózamin-kockázat mérséklésére irányuló beszállítói-gyártói megközelítés
Nitrit szennyeződések kezelése: Nitrózamin-kockázat mérséklésére irányuló beszállítói-gyártói megközelítés
Az N-nitrozodimetilamin (NDMA) és más nitrózaminok a valószínűsíthető emberi rákkeltő anyagok1 kategóriájába tartoznak, és először 2018-ban azonosították őket valszartánt tartalmazó gyógyszerkészítményekben. A kisméretű, erős hatású alkilnitrózaminok, mint például az NDMA, általában kiindulási anyagként, reagensként, oldószerként használt másodlagos amin prekurzorokból vagy ezek szennyeződéseiből keletkeznek a gyógyszerhatóanyagok (API) szintézise vagy a gyógyszerkészítmények gyártása és tárolása során. A nitrózaminok egy másik típusa az úgynevezett NDSRI-k (Nitrosamine Drug Substance Related Impurities), amelyek sérülékeny aminokat tartalmazó API-kból vagy API szennyeződésekből származnak. Az első azonosítás óta mind a nitrózaminokat, mind az NDSRI-ket megtalálták más gyógyszerekben2. A aktív gyógyszer-összetevők (API-k),készítményeket és csomagolásokat vizsgáló értékelés kimutatta, hogy mind a nitrózaminok, mind az NDSRI-k elterjedtebbek, mint korábban hitték. Tekintettel potenciális biztonsági kockázatukra, a gyógyszergyártóknak fel kell mérniük a nitrozamin szennyeződések szintjét a gyógyszeripari termékekben, és meg kell határozniuk a megfelelő csökkentő intézkedéseket.3
Ez az oldal ismerteti a nitrozaminok keletkezésének módját, a nitrozaminok és kémiai prekurzorok előfordulását a gyógyszeripari termékekben, a mennyiségi meghatározási módszereket és a nitrit szennyeződések kezelésére szolgáló stratégiákat.
A szakasz áttekintése
A nitrózaminok képződése
A nitrózamin szennyeződések leggyakrabban másodlagos aminokból származnak, amelyek lehetnek kiindulási anyagok vagy szennyeződések az API-k szintéziséhez használt nyersanyagokban, maguk az API-k vagy az API-val kapcsolatos szennyeződések. Az elsődleges aminok nem képesek nitrózaminokat képezni, míg a harmadlagos aminok nitrozatív de-alkilezést vagy nitrozatív hasadást igényelnek, amelyek sokkal lassabb folyamatok. A kvaterner ammóniumionok másodlagos és harmadlagos aminokká bomolhatnak, vagy szennyeződésként tartalmazhatják azokat.
Nitrozamin-prekurzorok előfordulása a gyógyszerekben
A nitrozamin-prekurzorok lehetséges előfordulását a gyógyszerekben a közelmúltban megjelent publikációban Schlingemann, et al. és 2021-re világossá vált, hogy számos hatóanyag olyan prekurzorokat tartalmaz, amelyek potenciálisan NDSRI-ket4 képezhetnek. Több adatbázist is áttekintettek a szekunder és tercier aminok gyógyszerekben és gyógyszer szennyeződésekben való jelenléte szempontjából; az adatbázistól függően a bejegyzések 25-40%-a tartalmazott szekunder vagy tercier aminokat, a másodlagos aminok a bejegyzések 10-19%-át tették ki.
A Journal of Phamaceutical Sciences által 2023-ban közzétett, a nitrozaminok hatásosságát vizsgáló átfogó áttekintés szerint a másodlagos aminokból származó nitrozaminok elsősorban a kevésbé hatásos kategóriákba tartoznak, és csak egy kis hányadukat sorolták a leghatásosabb5 kategóriába. A tercier aminokból származó nitrózaminok viszonylag egyenletesen oszlanak meg a potencia-kategóriák között, míg a potens NDSRI-k nagyobb valószínűséggel származnak kevésbé reaktív tercier aminokból, mint szekunder aminokból.
Módszerek a nitrit mennyiségi meghatározására
A nitrit jelenlétének kimutatására több módszer is rendelkezésre áll, de nem mindegyik alkalmazható a nyomnyi mennyiség ng/g szinten történő meghatározására.6
A griess-származtatás egy olyan közvetett mennyiségi meghatározási módszer, amely egy egyszerű reakción alapul, amely a nitriteket egy rózsaszínű azo-festékre vezeti át. Ez a deriválás növeli a visszatartást az RP-HPLC-ben. A minta mátrixa azonban gátolhatja a kémiai reakciót, és ha nem történik meg a teljes átalakulás, a minta nitrittartalma alulbecsülhető. A Griess-származtatást követő HPLC-MS/MS alkalmazása a stabil izotóphígításos elemzéssel kompenzálja a változó hozamokat, és nagy érzékenységet és specifikusságot biztosít. E módszer alkalmazásakor azonban matematikai korrekcióra van szükség a spektrális izotópátfedések miatt.
>.Az anioncserélő kromatográfia vezetőképesség-detektálással közvetlen módszer a nitrit kimutatására, de a gyakori interferenciák miatt más megközelítésekhez képest alacsonyabb érzékenységet és specificitást kínál. A ion-kromatográfia (IC) és az oszlop utáni Griess-származtatás kombinációja lehetővé teszi az UV-detektálást, és eltávolítja a Griess-reakciót esetleg elnyomó zavaró vegyületeket.
A kihívást jelentő mintamátrixok miatt ortogonális módszerekre van szükség a nitrit kimutatására, mivel az UV-aktív mátrixok a HPLC-UV-ban koelúcióhoz vezethetnek, ami megakadályozza a pontos integrációt. Ebben a helyzetben nagyobb specificitású technikákat, például LC-MS/MS-t vagy más elválasztási mechanizmust, például IC-t kell alkalmazni oszlop utáni derivatizálással (PCD) a nitrit elválasztására, majd derivatizálására.
A sók vagy más anyagok, amelyek nagy ionterhelést hoznak a ionkromatográfiás eljárás telítheti a oszlopot, megakadályozva a nitrit beépülését.
Ha a minta mátrixkomponensei gátolják a Griess-reakciót, a nitrit mennyiségi meghatározása közvetlen detektálással (IC-CD) vagy mátrixeltávolítással (IC-PCD-UV) végezhető.
Az 1. táblázat összefoglalja a különböző nitritdetektálási módszereket és az egyes módszerek jellemző mennyiségi határértékeit (LOQ).
1. táblázat.A nitrit kimutatására használt analitikai módszerek összehasonlítása.
A nitritek forrásai a segédanyagokban
A nitritek jelenléte a segédanyagok a nitrozaminok képződésének kockázatát jelenti a gyógyszerkészítményekben; ezek a nyersanyagokból vagy a segédanyaggyártás során alkalmazott lépésekből, például a porlasztva szárításból származnak, 2. táblázat. Nitrozaminok képződhetnek a gyógyszerkészítmények formulálása és tárolása során is. A nitrozáló szer és az oldószerekből, reagensekből, reakció melléktermékekből, nyers- és kiindulási anyagokból vagy bomlástermékekből származó sérülékeny aminok kombinációja megfelelő körülmények között kis molekulatömegű nitrozaminok képződéséhez vezethet.
2. táblázat.Az alacsony molekulatömegű nitrózaminok és a nitrózamin hatóanyaggal kapcsolatos szennyeződések (NDSRI) tipikus keletkezési útjai.
Az FDA a 2021. évi, az iparnak szóló iránymutatásában kiemeli a nitritek segédanyagokban való jelenléte miatt a nitrózamin szennyeződések kialakulásának kockázatát.7 Hasonlóképpen,  az EMA megállapítja, hogy a nitriteket szennyeződésként azonosították és számos gyakori segédanyagban, és a forgalomba hozatali engedély jogosultjainak vagy kérelmezőinek tisztában kell lenniük azzal, hogy a nitrózamin szennyeződések a segédanyagokban lévő nitritek miatt az elfogadható beviteli szinteket meghaladó mértékben képződhetnek.8
Az Emprove® termékek kategorizálása a nitritszintek alapján
A több mint 350 termék, amelyet a Emprove® Essential, a Emprove® Expert és a Emprove® API portfólió nitritek jelenlétét vizsgálták, és a nitritek szintje alapján három kategóriába sorolták.
  • Nitritkoncentráció 200 ng/g alatt vagy a LOQ alatt:  alacsony szintű kockázatot jelent a nitritek releváns szintjének a folyamatba való bevezetése szempontjából.
  • Nitritszint 200 és 500 ng/g között: legalább egy tételben kimutatták a nitritek jelenlétét, és ezeket a termékeket rendszeresen vizsgálják a nitritszintek ellenőrzése céljából. Ezek a termékek mérsékelt aggodalomra adnak okot.
  • Nitritszint  >500 ng/g legalább egy tételben. Bár ez többnyire az ppm alatti tartományban van, további ellenőrzési lépéseket alkalmaznak, és további tételadatokat gyűjtenek a rendszeres ellenőrzés megvalósítható határértékének és módszerének levezetése érdekében. 
A nitrit jelenlétével kapcsolatos információkat az Emprove® anyagminősítési és működési kiválósági dossziék tartalmazzák, amelyek ezeket a termékeket kísérik. Ezek az információk támogatják a nitrózaminok gyógyszerkészítményekben történő képződésének kockázatértékelését, és értékes információkkal látják el a gyógyszergyártókat a nitrózaminok kockázatának mérsékléséhez és a betegek gyógyszerbiztonságának javításához. Töltse le az ingyenes Emprove® vegyi anyagok demo dossziéit.
.
Hivatkozások
1.
Li K, Ricker K, Tsai FC, Hsieh CJ, Osborne G, Sun M, Marder ME, Elmore S, Schmitz R, Sandy MS. Estimated Cancer Risks Associated with Nitrosamine Contamination in Commonly Used Medications. IJERPH. 18(18):9465. https://doi.org/10.3390/ijerph18189465
2.
Nudelman R, Kocks G, Mouton B, Ponting DJ, Schlingemann J, Simon S, Smith GF, Teasdale A, Werner A. 2023. The Nitrosamine “Saga”: Lessons Learned from Five Years of Scrutiny. Org. Process Res. Dev.. 27(10):1719-1735. https://doi.org/10.1021/acs.oprd.3c00100
3.
United States Food and Drug Administration Guidance: Control of Nitrosamine Impurities in Human Drugs Guidance for Industry. Docket Number FDA-2020-D-1530, September 2020. Available from: https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/control-nitrosamine-impurities-human-drugs
4.
Schlingemann J, et al. 2023. The Landscape of Potential Small and Drug Substance Related Nitrosamines in Pharmaceuticals. Journal of Pharmaceutical Sciences. 112(5):P1287-1304.
5.
Burns MJ, Ponting DJ, Foster RS, Thornton BP, Romero NE, Smith GF, Ashworth IW, Teasdale A, Simon S, Schlingemann J. 2023. Revisiting the Landscape of Potential Small and Drug Substance Related Nitrosamines in Pharmaceuticals. Journal of Pharmaceutical Sciences. 112(12):3005-3011. https://doi.org/10.1016/j.xphs.2023.10.001
6.
Wang Q, Yu L, Liu Y, Lin L, Lu R, Zhu J, He L, Lu Z. 2017. Methods for the detection and determination of nitrite and nitrate: A review. Talanta. 165709-720. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2016.12.044
7.
FDA Nitrosamine Guidelines, Issued September 2020, revised February 2021. Nitrosamine impurities in drug products from sources other than API contamination. .
8.
EMA, Questions and Answers (Version 15), March 30, 2023.